accessibility menu, dialog, popup

UserName

SOBr

CAS RN 879896-53-4

IUPAC Nombre: 2-bromo-1-[4-(thiophen-3-yl)phenyl]ethan-1-one
Sinónimos: 2-bromo-1-[4-(thiophen-3-yl)phenyl]ethanone
Peso molecular (g/mol): 281.17
Fórmula molecular: C12H9BrOS
InChi Key: ZTZQYKSMNMDCKR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: BrCC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CSC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados