CAS RN 879479-47-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
5-Fluoro-1-(2-feniletil)-1H-indol-2,3-diona, TRC
CAS: 879479-47-7 Fórmula molecular: C16H12FNO2 Peso molecular (g/mol): 269.27 SMILES: Fc1ccc2N(CCc3ccccc3)C(=O)C(=O)c2c1