CAS RN 87940-60-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Eprobemide, MedChemExpress
MedChemExpress Eprobemide is a non-competitive reversible inhibitor of monoamine oxidase A.