CAS RN 876-31-3
IUPAC Nombre:
4-(cyanomethyl)benzonitrile
Sinónimos:
4-(cyanomethyl)benzonitrile
Peso molecular (g/mol):
142.16
Fórmula molecular:
C9H6N2
InChi Key:
QILKKAFYAFEWGU-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
N#CCC1=CC=C(C=C1)C#N
1
–
1
de
1
resultados
1
4-Cianofenilacetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 876-31-3 Fórmula molecular: C9H6N2 Peso molecular (g/mol): 142.16 Número MDL: MFCD00060305 Clave InChI: QILKKAFYAFEWGU-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: 4-cyanomethyl benzonitrile,4-cyanophenylacetonitrile,benzeneacetonitrile, 4-cyano,p-tolunitrile, .alpha.-cyano,p-cyanobenzylcyanide,4-cyanobenzeneacetonitrile,.alpha.-cyano-p-tolunitrile,4-cyanbenzylcyanide,4-cyanobenzylcyanide,acmc-209qoz PubChem CID: 136686 Nombre IUPAC: 4-(cianometil)benzonitrilo SMILES: N#CCC1=CC=C(C=C1)C#N