CAS RN 87394-65-8
IUPAC Nombre:
1-(5-chloropyridin-2-yl)piperazine
Sinónimos:
1-(5-chloropyridin-2-yl)piperazine
Peso molecular (g/mol):
197.67
Fórmula molecular:
C9H12ClN3
InChi Key:
ZTLOZFLZBKZABP-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
ClC1=CN=C(C=C1)N1CCNCC1
1
–
1
de
1
resultados
1
1-(5-Cloro-2-piridil)piperazina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 87394-65-8 Fórmula molecular: C9H12ClN3 Peso molecular (g/mol): 197.666 Número MDL: MFCD04115049 Clave InChI: ZTLOZFLZBKZABP-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: 1-5-chloropyridin-2-yl piperazine,1-5-chloro-2-pyridyl piperazine,1-5-chloro-pyridin-2-yl-piperazine,5-chloro-2-piperazin-1-yl pyridine,1-5-chloro-2-pyridinyl piperazine,acmc-20ap9z,2-piperazino 5-chloro pyridine,5-chloro-2-pyridyl piperazine,5-chloro-2-1-piperazinyl pyridine,1-5-chloro-2-pyridinyl-piperazine PubChem CID: 3805301 Nombre IUPAC: 1-(5-cloropiridin-2-il)piperazina SMILES: C1CN(CCN1)C2=NC=C(C=C2)Cl