accessibility menu, dialog, popup

UserName

BOOH3CCH3H3CH3CFOOCH3

CAS RN 872459-87-5

IUPAC Nombre: methyl 2-fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
Sinónimos: methyl 2-fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
Peso molecular (g/mol): 280.1
Fórmula molecular: C14H18BFO4
InChi Key: PILMRJXFJLIVFU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)C1=C(F)C=CC(=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados