accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CONNNNH3COHOOHOOHOOHO(E)(E)

CAS RN 87233-62-3

IUPAC Nombre: bis((2E)-but-2-enedioic acid); 1-(2-ethoxyethyl)-2-(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)-1H-1,3-benzodiazole
Sinónimos: emedastine; bis(fumaric acid)
Peso molecular (g/mol): 534.57
Fórmula molecular: C25H34N4O9
InChi Key: FWLKKPKZQYVAFR-LVEZLNDCSA-N
SMILES: OC(=O)\C=C\C(O)=O.OC(=O)\C=C\C(O)=O.CCOCCN1C(=NC2=CC=CC=C12)N1CCCN(C)CC1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Certificaciones/conformidad 
  • (1)
  • (1)
Industry Type 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados