accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONNNH2

CAS RN 868755-52-6

IUPAC Nombre: 1-[6-(morpholin-4-yl)pyridin-2-yl]methanamine
Sinónimos: 1-[6-(morpholin-4-yl)pyridin-2-yl]methanamine
Peso molecular (g/mol): 193.25
Fórmula molecular: C10H15N3O
InChi Key: JRKWUCQBVPZBBP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NCC1=NC(=CC=C1)N1CCOCC1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados