accessibility menu, dialog, popup

UserName

NNOOH

CAS RN 868755-50-4

IUPAC Nombre: 6-(piperidin-1-yl)pyridine-2-carboxylic acid
Sinónimos: 6-(piperidin-1-yl)pyridine-2-carboxylic acid
Peso molecular (g/mol): 206.25
Fórmula molecular: C11H14N2O2
InChi Key: ZBNWTBPSTOBOGV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=NC(=CC=C1)N1CCCCC1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados