accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClH3NFOHO

CAS RN 867-84-5

IUPAC Nombre: 2-carboxy-2-fluoroethan-1-aminium chloride
Sinónimos: 2-carboxy-2-fluoroethanaminium chloride
Peso molecular (g/mol): 143.54
Fórmula molecular: C3H7ClFNO2
InChi Key: CVYOZQFAVJXJTK-UHFFFAOYNA-N
SMILES: [Cl-].[NH3+]CC(F)C(O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados