accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3BOH3CH3CH3CCH3ONH2

CAS RN 863578-36-3

IUPAC Nombre: 5-methyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
Sinónimos: 5-methyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
Peso molecular (g/mol): 233.12
Fórmula molecular: C13H20BNO2
InChi Key: PEXRISJTWBBZRY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=C(B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C(N)=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)