CAS RN 863329-66-2
IUPAC Nombre:
1-[3-fluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methyloxolan-2-yl]-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Sinónimos:
1-[3-fluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methyloxolan-2-yl]-3H-pyrimidine-2,4-dione
Peso molecular (g/mol):
260.22
Fórmula molecular:
C10H13FN2O5
InChi Key:
ARKKGZQTGXJVKW-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CC1(F)C(O)C(CO)OC1N1C=CC(=O)NC1=O
1
–
4
de
4
resultados
1
RO 2433, CTR
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
RO 2433, CTR
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
RO 2433, CTR
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
4
PSI-6206, MedChemExpress
MedChemExpress PSI-6206 (RO 2433) is the deaminated derivative of PSI-6130, which is a potent and selective inhibitor of HCV NS5B polymerase. PSI-6206 low potently inhibits HCV replicon with EC90 of >100 μM.