CAS RN 862778-56-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Éster 1,4,8-tris(1,1-dimetiletoxi)-2-oxoetil]amino]-delta,delta',delta' '-trioxo-1,4,8,11-tetraazaciclotetradecano-1,4,8-tripentanoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster 1,4,8-tris(1,1-dimetiletoxi)-2-oxoetil]amino]-delta,delta',delta' '-trioxo-1,4,8,11-tetraazaciclotetradecano-1,4,8-tripentanoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Éster 1,4,8-Tris(1,1-dimetiletoxi)-2-oxoetil]amino]-delta,delta',delta' '-trioxo-1,4,8,11-tetraazaciclotetradecano-1,4,8-tripentanoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.