CAS RN 86153-38-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
∆9,11-Dehidro-17Alfa-cianometil Estradiol, TRC
CAS: 86153-38-0 Fórmula molecular: C20 H23 N O2 Peso molecular (g/mol): 309.4 Sinónimo: 19-Norpregna-1,3,5(10),9(11)-tetraene-21-nitrile, 3,17-dihydroxy-, (17α)- (9CI),17α-Cyanomethylestra-1,3,5(10),9(11)-tetraene-3,17β-diol,STS 825,[3,17-Dihydroxyestra-1,3,5(10),9(11)-tetraen-17α-yl]acetonitrile,9,11-Dehydro-17α-cyanomethylestradiol Nombre IUPAC: 2-[(8S,13S,14S,17R)-3,17-dihidroxi-13-metil-7,8,12,14,15,16-hexahidro-6H-ciclopenta[a]fenantra-17-il]acetonitrilo SMILES: C[C@]12CC=C3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)CC#N