accessibility menu, dialog, popup

UserName

HNOHHCl

CAS RN 86070-82-8

IUPAC Nombre: pyrrolidin-3-ol hydrochloride
Sinónimos: pyrrolidin-3-ol hydrochloride
Peso molecular (g/mol): 123.58
Fórmula molecular: C4H10ClNO
InChi Key: QPMSJEFZULFYTB-UHFFFAOYNA-N
SMILES: Cl.OC1CCNC1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forma física 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)