accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOOHONHOO

CAS RN 86060-84-6

IUPAC Nombre: 4-(benzyloxy)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-4-oxobutanoic acid
Sinónimos: 4-(benzyloxy)-2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-4-oxobutanoic acid
Peso molecular (g/mol): 445.47
Fórmula molecular: C26H23NO6
InChi Key: OQGAELAJEGGNKG-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OC(=O)C(CC(=O)OCC1=CC=CC=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados