CAS RN 860295-20-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-[(2E)-3-(3,4-Dihidroxifenil)-1-oxo-2-propen-1-il]-L-ácido aspártico, TRC
CAS: 860295-20-1 Fórmula molecular: C13H13NO7 Peso molecular (g/mol): 295.24 Sinónimo: N-[(2E)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]-L-aspartic Acid SMILES: OC(=O)C[C@H](NC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(O)c1)C(=O)O