CAS RN 86-57-7
IUPAC Nombre:
1-nitronaphthalene
Sinónimos:
nitrol
Peso molecular (g/mol):
173.17
Fórmula molecular:
C10H7NO2
InChi Key:
RJKGJBPXVHTNJL-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
[O-][N+](=O)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
1
–
1
de
1
resultados
1
1-nitronaftaleno, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.