CAS RN 86-08-8
IUPAC Nombre:
3-acetyl-1-[(2R,3R,4S,5R)-5-{[({[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy}(hydroxy)phosphoryl phosphonato)oxy]methyl}-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]-1λ⁵-pyridin-1-ylium
Sinónimos:
3-acetyl-1-[(2R,3R,4S,5R)-5-[({[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy(hydroxy)phosphoryl phosphonato}oxy)methyl]-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]-1λ⁵-pyridin-1-ylium
Peso molecular (g/mol):
662.44
Fórmula molecular:
C22H28N6O14P2
InChi Key:
KPVQNXLUPNWQHM-RBEMOOQDSA-N
SMILES:
CC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
1
–
1
de
1
resultados
1
3-Acetilpiridina adenina dinucleótido, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 86-08-8 Fórmula molecular: C22H28N6O14P2 Peso molecular (g/mol): 662.44 Número MDL: MFCD00078882 Clave InChI: KPVQNXLUPNWQHM-RBEMOOQDSA-N Sinónimo: 3-acetylpyridine adenine dinucleotide,acpyad,3-acetyl nad,3-acetylpyridine-dpn,3-acetylpyridine ad,dpn 3-acetylpyridine analog,3-acetylpyridine analog of dpn,acetylpyridine adenine dinucleotide,acetylpyridine-adenine dinucleotide,3-acetylpyridineadenine dinucleotide PubChem CID: 123926 SMILES: CC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O