accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NNN

CAS RN 859850-90-1

IUPAC Nombre: 3-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzonitrile
Sinónimos: 3-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzonitrile
Peso molecular (g/mol): 215.3
Fórmula molecular: C13H17N3
InChi Key: NNYDAONDPGWBRI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN1CCN(CC2=CC=CC(=C2)C#N)CC1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados