accessibility menu, dialog, popup

UserName

NNO

CAS RN 859850-71-8

IUPAC Nombre: 6-(piperidin-1-yl)pyridine-2-carbaldehyde
Sinónimos: 6-(piperidin-1-yl)pyridine-2-carbaldehyde
Peso molecular (g/mol): 190.25
Fórmula molecular: C11H14N2O
InChi Key: CFKVMXWXARUDQI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=CC1=NC(=CC=C1)N1CCCCC1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados