accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOH2NFHCl

CAS RN 859833-12-8

IUPAC Nombre: 1-(6-fluoro-2,4-dihydro-1,3-benzodioxin-8-yl)methanamine hydrochloride
Sinónimos: 1-(6-fluoro-2,4-dihydro-1,3-benzodioxin-8-yl)methanamine hydrochloride
Peso molecular (g/mol): 219.64
Fórmula molecular: C9H11ClFNO2
InChi Key: FBHYQVQESWEYTE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Cl.NCC1=C2OCOCC2=CC(F)=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados