CAS RN 85954-11-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
4,4'-Bis(2,3-epoxipropoxi)-3,3',5,5'-tetrametilbifenilo (> 90%), CTR
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
4,4'-Bis(2,3-epoxipropoxi)-3,3',5,5'-tetrametilbifenilo (> 90%), CTR
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
4,4'-Bis(2,3-epoxipropoxi)-3,3',5,5'-tetrametilbifenilo (> 90%), CTR
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.