CAS RN 85933-49-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Des-2-metil-2-hidroximetil Metalaxy, TRC
CAS: 85933-49-9 Fórmula molecular: C15 H21 N O5 Peso molecular (g/mol): 295.33 Sinónimo: Alanine, N-[2-(hydroxymethyl)-6-methylphenyl]-N-(methoxyacetyl)-, methyl ester,DL-Alanine, N-[2-(hydroxymethyl)-6-methylphenyl]-N-(methoxyacetyl)-, methyl ester Nombre IUPAC: metilo 2-[2-(hidroximetil)-N-(2-metaxiacetil)-6-metilanilinopropanoato SMILES: COCC(=O)N(C(C)C(=O)OC)c1c(C)cccc1CO