CAS RN 85823-22-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2,6-Dicloro-alfa-(4-clorofenil)benzenacetonitrilo, TRC
CAS: 85823-22-9 Fórmula molecular: C14 H8 Cl3 N Peso molecular (g/mol): 296.58 Sinónimo: Benzeneacetonitrile, 2,6-dichloro-α-(4-chlorophenyl)-,2,6-Dichloro-α-(4-chlorophenyl)benzeneacetonitrile,(RS)-(4-Chlorophenyl)(2,6-dichlorophenyl)acetonitrile,(RS)-2-(4-Chlorophenyl)-2-(2,6-dichlorophenyl)acetonitrile,Trichlorodiphenyl acetonitrile Nombre IUPAC: 2-(4-clorofenil)-2-(2,6-diclorofenil)acetonitrilo SMILES: Clc1ccc(cc1)C(C#N)c2c(Cl)cccc2Cl