accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONOOH

CAS RN 857283-84-2

IUPAC Nombre: 5-(furan-2-yl)pyridine-3-carboxylic acid
Sinónimos: 5-(furan-2-yl)pyridine-3-carboxylic acid
Peso molecular (g/mol): 189.17
Fórmula molecular: C10H7NO3
InChi Key: YAIWRLRMUNJGCX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=CN=CC(=C1)C1=CC=CO1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados