CAS RN 856240-62-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(3aR,4R,5R,6aS)-4-[(E,3S)-3-Hidroxi-5-fenilpent-1-enil]-3,3a,4,5,6,6a-hexahidro-2H-ciclopenta[b]furan-2,5-diol, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.