accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NONOO

CAS RN 85583-54-6

IUPAC Nombre: 5-ethyl-2-[2-(4-nitrophenoxy)ethyl]pyridine
Sinónimos: 5-ethyl-2-[2-(4-nitrophenoxy)ethyl]pyridine
Peso molecular (g/mol): 272.3
Fórmula molecular: C15H16N2O3
InChi Key: KGCCHRPMSPXKJE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCC1=CN=C(CCOC2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados