accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CSiNNNFF

CAS RN 85509-19-9

IUPAC Nombre: 1-{[bis(4-fluorophenyl)(methyl)silyl]methyl}-1H-1,2,4-triazole
Sinónimos: flusilazole
Peso molecular (g/mol): 315.4
Fórmula molecular: C16H15F2N3Si
InChi Key: FQKUGOMFVDPBIZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C[Si](CN1C=NC=N1)(C1=CC=C(F)C=C1)C1=CC=C(F)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados