CAS RN 85352-99-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-(Metilnitrosamino)-1-(3-piridil-N-óxido)-1-butanol, TRC
CAS: 85352-99-4 Fórmula molecular: C10 H15 N3 O3 Peso molecular (g/mol): 225.24 Sinónimo: 3-Pyridinemethanol, α-[3-(methylnitrosoamino)propyl]-, 1-oxide,4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl-N-oxide)-1-butanol,α-[3-(Methylnitrosoamino)propyl]-3-pyridinemethanol 1-oxide,4-(N-Methyl-N-nitrosamino)-1-(3-pyridyl-N-oxide)butan-1-ol Nombre IUPAC: N-[4-hidroxi-4-(1-oxidopiridina-1-ium-3-il)butilo]-N-amida metilnitrosa SMILES: CN(CCCC(O)c1ccc[n+]([O-])c1)N=O