accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClNNCl

CAS RN 85331-33-5

IUPAC Nombre: 3,5-dichloropyridine-2-carbonitrile
Sinónimos: 3,5-dichloropyridine-2-carbonitrile
Peso molecular (g/mol): 173
Fórmula molecular: C6H2Cl2N2
InChi Key: ATUOLSDAAPMVJJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CN=C(C#N)C(Cl)=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados