CAS RN 852846-00-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ SA-15-P
Dual inhibitor of LAG3 interaction with both MHCII and FGL1