CAS RN 852803-39-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Clorhidrato de 2-(4-metoxibenzoil)-N,N-bis(3-metilbutil)-1-(3-piperidin-1-ilpropil)-1H-bencimidazol-6-carboxamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Clorhidrato de 2-(4-metoxibenzoil)-N,N-bis(3-metilbutil)-1-(3-piperidin-1-ilpropil)-1H-bencimidazol-6-carboxamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.