accessibility menu, dialog, popup

UserName

BOOH3CCH3H3CH3CNH2NH2

CAS RN 851883-08-4

IUPAC Nombre: 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene-1,2-diamine
Sinónimos: 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene-1,2-diamine
Peso molecular (g/mol): 234.11
Fórmula molecular: C12H19BN2O2
InChi Key: SVUDHDDKOKWBNK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(N)=C(N)C=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados