accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3CH3H3COOHNNH3CCH3OOH

CAS RN 851653-36-6

IUPAC Nombre: 2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-(dimethylamino)propanoic acid
Sinónimos: 2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3-(dimethylamino)propanoic acid
Peso molecular (g/mol): 232.28
Fórmula molecular: C10H20N2O4
InChi Key: VCDQZVYJKDSORW-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CN(C)CC(NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)