accessibility menu, dialog, popup

UserName

BSOOH2NHOOH

CAS RN 850568-74-0

IUPAC Nombre: (3-sulfamoylphenyl)boronic acid
Sinónimos: 3-sulfamoylphenylboronic acid
Peso molecular (g/mol): 201
Fórmula molecular: C6H8BNO4S
InChi Key: PMNJSWJJYWZLHU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NS(=O)(=O)C1=CC=CC(=C1)B(O)O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados