accessibility menu, dialog, popup

UserName

BOHNOHOH

CAS RN 850567-23-6

IUPAC Nombre: [3-(cyclopropylcarbamoyl)phenyl]boronic acid
Sinónimos: 3-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Peso molecular (g/mol): 205.02
Fórmula molecular: C10H12BNO3
InChi Key: ACYLEYDBPWXTIO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OB(O)C1=CC(=CC=C1)C(=O)NC1CC1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados