accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CCH3OONNO

CAS RN 850375-08-5

IUPAC Nombre: tert-butyl 4-[(3-formylphenyl)methyl]piperazine-1-carboxylate
Sinónimos: tert-butyl 4-[(3-formylphenyl)methyl]piperazine-1-carboxylate
Peso molecular (g/mol): 304.39
Fórmula molecular: C17H24N2O3
InChi Key: YIKZZJRCKPEHGU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC2=CC=CC(C=O)=C2)CC1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados