CAS RN 85031-59-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido dihidroartemesínico, TRC
CAS: 85031-59-0 Fórmula molecular: C15H24O2 Peso molecular (g/mol): 236.35 Sinónimo: (αR,1R,4R,4aS,8aS)-1,2,3,4,4a,5,6,8a-Octahydro-α,4,7-trimethyl-1-naphthaleneacetic Acid,Dihydroarteannuic Acid,Dihydroqinghao Acid,[1R-[1α(R*),4β,4aβ,8aβ]]-1,2,3,4,4a,5,6,8a-Octahydro-α,4,7-trimethyl-1-naphthaleneacetic Acid; Nombre IUPAC: (2R)-2-[(1R,4R,4aS,8aS)-4,7-dimetil-1,2,3,4,4a,5,6,8a-octahidronaftalen-1-il]ácido propanoico SMILES: CC1=C[C@H]2[C@@H](CC1)[C@H](C)CC[C@H]2[C@@H](C)C(=O)O