accessibility menu, dialog, popup

UserName

BHOOH

CAS RN 850036-28-1

IUPAC Nombre: (cyclopent-1-en-1-yl)boronic acid
Sinónimos: cyclopent-1-en-1-ylboronic acid
Peso molecular (g/mol): 111.94
Fórmula molecular: C5H9BO2
InChi Key: UZBHNSVUMGIKLU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OB(O)C1=CCCC1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados