accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHSOO

CAS RN 85-47-2

IUPAC Nombre: naphthalene-1-sulfonic acid
Sinónimos: α-naphthalenesulfonic acid
Peso molecular (g/mol): 208.23
Fórmula molecular: C10H8O3S
InChi Key: PSZYNBSKGUBXEH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OS(=O)(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados