CAS RN 84955-31-7
IUPAC Nombre:
4-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-2-amine
Sinónimos:
4-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-2-amine
Peso molecular (g/mol):
168.58
Fórmula molecular:
C6H5ClN4
InChi Key:
VIVLSUIQHWGALQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
NC1=NC(Cl)=C2C=CNC2=N1
1
–
2
de
2
resultados
1
6-cloro-7-desazaguanina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
6-cloro-7-desazaguanina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.