CAS RN 848814-27-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-(2-(4-(Dibenzo[b,f][1,4]tiazepina-11-il)piperazina-1-il)etoxi)etanol, TRC
CAS: 848814-27-7 Fórmula molecular: C21 H27 N3 O3 S Peso molecular (g/mol): 401.52 Sinónimo: 1-[2-[(2-Aminophenyl)thio]benzoyl]-4-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]-piperazine,[2-[(2-Aminophenyl)thio]phenyl][4-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]-1-piperazinyl]-methanone,Quetiapine EP Impurity F Nombre IUPAC: [2-(2-aminofenil)sulfanilfenilo]-[4-[2-(2-hidroxietoxi)etil]piperazina-1-il]metanona SMILES: Nc1ccccc1Sc2ccccc2C(=O)N3CCN(CCOCCO)CC3