accessibility menu, dialog, popup

UserName

BrBrBrBrBrBrBrBrBrBr

CAS RN 84852-53-9

IUPAC Nombre: 1,2,3,4,5-pentabromo-6-[2-(2,3,4,5,6-pentabromophenyl)ethyl]benzene
Sinónimos: 1,2,3,4,5-pentabromo-6-[2-(2,3,4,5,6-pentabromophenyl)ethyl]benzene
Peso molecular (g/mol): 971.23
Fórmula molecular: C14H4Br10
InChi Key: BZQKBFHEWDPQHD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: BrC1=C(Br)C(Br)=C(CCC2=C(Br)C(Br)=C(Br)C(Br)=C2Br)C(Br)=C1Br
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados