CAS RN 848141-11-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Avelestat, CRT
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Avelestat, CRT
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Alvelestat, MedChemExpress
MedChemExpress Alvelestat (AZD9668) is an orally bioavailable, affinity and selective inhibitor of neutrophil elastase (NE) with a pIC50 value of 7.9 nM, a Ki value of 9.4 nM and a Kd value of 9.5 nM.