CAS RN 84621-35-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(23Z)-delta5,23-Estigmastadienol, TRC
CAS: 84621-35-2 Fórmula molecular: C29 H48 O Peso molecular (g/mol): 412.69 Sinónimo: (3β,23Z)-Stigmasta-5,23-dien-3-ol,(23Z)-δ5,23-Stigmastadien-3β-ol Nombre IUPAC: (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(Z,1R)-4-etil-1,5-dimetil-hex-3-enilo]-10,13-dimetilo-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-3-ol SMILES: CC\C(=C\C[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)\C(C)C