accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOH3C

CAS RN 84508-45-2

IUPAC Nombre: ethyl acetate
Sinónimos: ethyl acetate caswell no. 429 acetato de etilo ethyl acetate (natural) acetate d'ethyle etile (acetato di) acetidin acetic ester essigester ethyl acetate (substance)
Peso molecular (g/mol): 88.11
Fórmula molecular: C4H8O2
InChi Key: XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(C)=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados