CAS RN 84499-45-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
cis-2-(2,4-diclorofenil)-2-(4H-1,2,4-triazol-4-ilmetil)-1,3-dioxolano-4-metanol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.