accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOH3C(E)(E)(E)(E)(E)(E)

CAS RN 84494-72-4

IUPAC Nombre: ethyl (4E,7E,10E,13E,16E,19E)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoate
Sinónimos: ethyl (4E,7E,10E,13E,16E,19E)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoate
Peso molecular (g/mol): 356.55
Fórmula molecular: C24H36O2
InChi Key: ITNKVODZACVXDS-YATCGRJWSA-N
SMILES: CCOC(=O)CC\C=C\C\C=C\C\C=C\C\C=C\C\C=C\C\C=C\CC

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados