CAS RN 84449-15-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
21-Dexametasona Carboxy, TRC
CAS: 84449-15-0 Fórmula molecular: C22 H27 F O6 Peso molecular (g/mol): 406.44 Sinónimo: (11β,16α)-9-Fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-3,20-dioxo-pregna-1,4-dien-21-oic acid Nombre IUPAC: 2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-11,17-dihidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantotra-17-il]-2-oxo-ácido acético SMILES: C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)C(=O)O